Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Mini-raccords de colonne capillaire
Code produit 10686971
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,3 mm
0,4 mm
0,5 mm
0,8 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
10686971 0,8 mm 1 pièce
10516772 0,3 mm 1 pièce
10095320 0,5 mm -
10310471 0,4 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10686971 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 103433
Expédition estimée: 02-12-2026
Le mini-raccord SilTite assure une installation facile et sans fuite pour les colonnes capillaires sans utiliser d’outils
  • Spécialement conçu pour le raccordement de colonnes capillaires
  • Connecte les pré-colonnes aux colonnes capillaires
  • Alésage revêtu de verre inerte et précis
  • Faible volume mort
Spécification
Type Connecteur de colonne capillaire
Matériau Acier inoxydable
Diamètre (métrique) interne 0,8 mm