Learn More
SGE Analytical Science™ Colonne capillaire BPX70 GC
Code produit 10463912
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
10463912 120 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10463912 Fournisseur SGE Analytical Science™ Code fournisseur 054624
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces colonnes pour une variété d’applications. Les colonnes capillaires BPX70 GC SGE Analytical Science™ sont idéales pour les esters méthyliques d’acides gras, les glucides, les produits pharmaceutiques et les applications GC/MS
  • 70 % polysilphénylène-siloxane cyanopropyle
  • Haute température
  • Conçue spécifiquement pour la séparation des esters méthyliques d’acides gras (EMAG)
  • Colonne standard pour l’analyse EMAG
  • Idéale pour la séparation des isomères cis/trans
  • Phase polaire
  • Longue durée de fonctionnement
Spécification
Type Colonne capillaire BPX70 GC
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Plage de températures 50°C à 260°C
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 120 mm