Learn More
Gilson™ Tubulure haute pression caillaire PEEK™
Code produit 13043173
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
1,5 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) Conditionnement
13043173 1,5 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13043173 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur 0200651
Expédition estimée: 22-12-2026
Spécification
Type Tubulure haute pression
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Plage de pH 0 à 14
Tolérance ±0,0005 po
Méthode de stérilisation Oxyde d’éthylène, irradiation aux rayons gamma, thermique
Diamètre (métrique) externe 794 μmm
Longueur totale (métrique) 1,5 m
Matériau Capillaire PEEK
Pression maximale 2000 à 5000 psi
Température min. de fonctionnement (métrique) -51°C
Température max. de fonctionnement (métrique) 100°C