Learn More
Hirschmann™ Tubes capillaires, ouvertures aux deux extrémités
Code produit 11886993
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
70 mm
75 mm
80 mm
80 mm
90 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
150 mm
150 mm
Diamètre (métrique) externe:
1 mm
1 mm
1,35 mm
1,55 mm
2,35 mm
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) externe unitSize
11886993 100 mm 1 mm 1000 pièces
13270480 100 mm 1,35 mm 1000 pièces
10411371 100 mm 1,55 mm 1000 pièces
10528201 120 mm 1,35 mm 1000 pièces
10537831 120 mm 1 mm 1000 pièces
10525792 150 mm 1 mm 1000 pièces
11896993 150 mm 1 mm 250 pièces
10054021 70 mm 1,55 mm 1000 pièces
13280480 75 mm 1,35 mm 1000 pièces
15519035 80 mm 1,35 mm 1000 pièces
13200490 80 mm 1,55 mm 1000 pièces
10309901 80 mm 1 mm 1000 pièces
13210490 90 mm 1,55 mm 1000 pièces
10121771 90 mm 1 mm 1000 pièces
10325421 75 mm 1 mm 1000 pièces
10339711 150 mm 1,55 mm -
10567261 150 mm 1,35 mm 1000 pièces
10263291 70 mm 1 mm 1000 pièces
10597441 80 mm 2,35 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Code produit 11886993 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9201010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellents pour manipuler de petits échantillons en laboratoire. Les tubes capillaires Hirschmann Instruments™ à deux extrémités ouvertes peuvent être utilisés dans un large éventail d’applications scientifiques et médicales.
  • Ouvertures aux deux extrémités
  • Disponible dans une large gamme de diamètres / longueurs
Spécification
Diamètre (métrique) interne 0,8 mm
Diamètre (métrique) externe 1 mm
Type de tubulure Ouvertures aux deux extrémités
Longueur (métrique) 100 mm
Type Tube capillaire