Learn More
Hirschmann™ Tubes capillaires pour la détermination du point de fusion, une extrémité fermée
Code produit 10106960
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
90 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
150 mm
Diamètre (métrique) externe:
1 mm
1,35 mm
1,55 mm
1,75 mm
2,35 mm
Conditionnement:
1000 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10106960 100 mm 1,55 mm 1000 pièces
13240490 10 mm 1 mm 1000 pièces
10489512 150 mm 1,35 mm 1000 pièces
10790033 150 mm 1,75 mm 1000 pièces
10365511 150 mm 1 mm 1000 pièces
10395411 150 mm 2,35 mm 1000 pièces
13270490 80 mm 1,35 mm 1000 pièces
11807003 80 mm 1,55 mm 1000 pièces
10190851 80 mm 1,75 mm 1000 pièces
10190801 90 mm 1,55 mm 1000 pièces
10652812 90 mm 1,75 mm 1000 pièces
10645214 75 mm 1,35 mm 1000 pièces
10039630 70 mm 1,35 mm 1000 pièces
10587441 75 mm 1,55 mm 1000 pièces
10253671 120 mm 1,75 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 10106960 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9211510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    90.93€ / 1000 pièces
    Économisez 11.07€
    10% de réduction
En stock
Excellentes pour l’analyse du point de fusion en laboratoire. Les tubes capillaires Hirschmann Instruments™ pour la détermination du point de fusion, fermées à une extrémité, sont en verre transparent.
  • Tubes capillaires
  • Disponibles en plusieurs diamètres / longueurs
Spécification
Diamètre (métrique) interne 1,15 mm
Diamètre (métrique) externe 1,55 mm
À utiliser avec (application) Détermination du point de fusion
Type de tubulure Une extrémité fermée
Longueur (métrique) 100 mm
Type Tube capillaire