Learn More
Hirschmann™ Tubes capillaires pour la détermination du point de fusion, une extrémité fermée
Description
- Tubes capillaires
- Disponibles en plusieurs diamètres / longueurs
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 1,15 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 1,55 mm |
| À utiliser avec (application) | Détermination du point de fusion |
| Type de tubulure | Une extrémité fermée |
| Longueur (métrique) | 80 mm |
| Type | Tube capillaire |