Learn More
Hirschmann™ Tubes capillaires, ouvertures aux deux extrémités
Code produit 10121001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) du tube:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
120 mm
150 mm
Diamètre (métrique) interne:
0,95 mm
1,15 mm
1,30 mm
1,55 mm
Conditionnement:
1000 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) du tube Diamètre (métrique) interne Conditionnement
10121001 75 mm 1,30 mm 1000 pièces
10305471 60 mm 0,95 mm 1000 pièces
10213201 70 mm 0,95 mm 1000 pièces
10547261 90 mm 0,95 mm 1000 pièces
13290480 75 mm 1,15 mm 1000 pièces
10623202 120 mm 1,15 mm 1000 pièces
10314991 70 mm 1,30 mm 1000 pièces
10354891 80 mm 1,30 mm 1000 pièces
10344891 90 mm 1,30 mm 1000 pièces
10537451 100 mm 1,30 mm 1000 pièces
10059630 120 mm 1,30 mm 1000 pièces
10746891 150 mm 1,30 mm 1000 pièces
10069790 70 mm 1,55 mm 1000 pièces
10598381 75 mm 1,55 mm 1000 pièces
10009620 90 mm 1,55 mm 1000 pièces
13220490 100 mm 1,55 mm 1000 pièces
10709581 120 mm 1,55 mm 1000 pièces
13230490 150 mm 1,55 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 10121001 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9201775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.00€
    92.09€ / 1000 pièces
    Économisez 6.91€
    6% de réduction
En stock
Excellents pour manipuler de petits échantillons en laboratoire. Peut être utilisé pour un large éventail d’applications scientifiques et médicales.
  • Ouvertures aux deux extrémités
  • Disponible dans une large gamme de diamètres / longueurs
Spécification
Type de produit Tubes capillaires, ouvertures aux deux extrémités
Diamètre (métrique) interne 1,30 mm
Longueur (métrique) du tube 75 mm
Quantité 10 x 100/Pk.