Learn More
Hirschmann™ Tubes capillaires pour la détermination du point de fusion, une extrémité fermée
Code produit 10059720
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) du tube:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diamètre (métrique) interne:
0,80 mm
0,95 mm
1,15 mm
1,30 mm
1,55 mm
Conditionnement:
1000 pièces
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) du tube Diamètre (métrique) interne unitSize
10059720 120 mm 1,55 mm 1000 pièces
10769191 70 mm 0,80 mm 1000 pièces
10673192 75 mm 0,80 mm 1000 pièces
10033961 80 mm 0,80 mm 1000 pièces
10355511 90 mm 0,80 mm 1000 pièces
10253861 120 mm 0,80 mm 1000 pièces
10720233 60 mm 0,95 mm 1000 pièces
10223531 90 mm 0,95 mm 1000 pièces
10006854 100 mm 0,95 mm 1000 pièces
10380182 120 mm 0,95 mm 1000 pièces
10009760 70 mm 1,15 mm 1000 pièces
10613202 120 mm 1,15 mm 1000 pièces
10029770 150 mm 1,15 mm 1000 pièces
10089650 70 mm 1,30 mm 1000 pièces
10673002 75 mm 1,30 mm 1000 pièces
10009750 100 mm 1,30 mm 1000 pièces
10161721 70 mm 1,55 mm 1000 pièces
10223341 75 mm 1,55 mm 1000 pièces
10409712 80 mm 1,55 mm 1000 pièces
10089730 90 mm 1,55 mm 1000 pièces
10233671 100 mm 1,55 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Code produit 10059720 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9212312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.75€
    190.00€ / 1000 pièces
    Économisez 14.75€
    7% de réduction
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellents pour l’analyse du point de fusion en laboratoire
  • Tubes capillaires
  • Une extrémité fermée
  • Disponible dans une large gamme de diamètres / longueurs
Spécification
Type de produit Tube de détermination du point de fusion, une extrémité fermée
Diamètre (métrique) interne 1,55 mm
Longueur (métrique) du tube 120 mm
Quantité 4 x 250/Pk.