Learn More
- Home
- Products
- Tubes
- Tubes capillaires
- Hirschmann™ Tubes capillaires pour la détermination du point de fusion, une extrémité fermée
Hirschmann™ Tubes capillaires pour la détermination du point de fusion, une extrémité fermée
Code produit 10089650
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique) du tube:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diamètre (métrique) interne:
0,80 mm
0,95 mm
1,15 mm
1,30 mm
1,55 mm
Conditionnement:
1000 pièces
21 product options available for selection
| Code produit | Longueur (métrique) du tube | Diamètre (métrique) interne | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10089650 | 70 mm | 1,30 mm | 1000 pièces |
| 10769191 | 70 mm | 0,80 mm | 1000 pièces |
| 10673192 | 75 mm | 0,80 mm | 1000 pièces |
| 10033961 | 80 mm | 0,80 mm | 1000 pièces |
| 10355511 | 90 mm | 0,80 mm | 1000 pièces |
| 10253861 | 120 mm | 0,80 mm | 1000 pièces |
| 10720233 | 60 mm | 0,95 mm | 1000 pièces |
| 10223531 | 90 mm | 0,95 mm | 1000 pièces |
| 10006854 | 100 mm | 0,95 mm | 1000 pièces |
| 10380182 | 120 mm | 0,95 mm | 1000 pièces |
| 10009760 | 70 mm | 1,15 mm | 1000 pièces |
| 10613202 | 120 mm | 1,15 mm | 1000 pièces |
| 10029770 | 150 mm | 1,15 mm | 1000 pièces |
| 10673002 | 75 mm | 1,30 mm | 1000 pièces |
| 10009750 | 100 mm | 1,30 mm | 1000 pièces |
| 10161721 | 70 mm | 1,55 mm | 1000 pièces |
| 10223341 | 75 mm | 1,55 mm | 1000 pièces |
| 10409712 | 80 mm | 1,55 mm | 1000 pièces |
| 10089730 | 90 mm | 1,55 mm | 1000 pièces |
| 10233671 | 100 mm | 1,55 mm | 1000 pièces |
| 10059720 | 120 mm | 1,55 mm | 1000 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tubes capillaires
- Une extrémité fermée
- Disponible dans une large gamme de diamètres / longueurs
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tube de détermination du point de fusion, une extrémité fermée |
| Diamètre (métrique) interne | 1,30 mm |
| Longueur (métrique) du tube | 70 mm |
| Quantité | 10 x 100/Pk. |