Learn More
- Home
- Products
- Tubes
- Tubes capillaires
- Hirschmann™ Tubes capillaires pour la détermination du point de fusion, une extrémité fermée
Hirschmann™ Tubes capillaires pour la détermination du point de fusion, une extrémité fermée
Code produit 10161721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) du tube:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diamètre (métrique) interne:
0,80 mm
0,95 mm
1,15 mm
1,30 mm
1,55 mm
Conditionnement:
1000 pièces
21 product options available for selection
| Code produit | Longueur (métrique) du tube | Diamètre (métrique) interne | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| 10161721 | 70 mm | 1,55 mm | 1000 pièces |
| 10769191 | 70 mm | 0,80 mm | 1000 pièces |
| 10673192 | 75 mm | 0,80 mm | 1000 pièces |
| 10033961 | 80 mm | 0,80 mm | 1000 pièces |
| 10355511 | 90 mm | 0,80 mm | 1000 pièces |
| 10253861 | 120 mm | 0,80 mm | 1000 pièces |
| 10720233 | 60 mm | 0,95 mm | 1000 pièces |
| 10223531 | 90 mm | 0,95 mm | 1000 pièces |
| 10006854 | 100 mm | 0,95 mm | 1000 pièces |
| 10380182 | 120 mm | 0,95 mm | 1000 pièces |
| 10009760 | 70 mm | 1,15 mm | 1000 pièces |
| 10613202 | 120 mm | 1,15 mm | 1000 pièces |
| 10029770 | 150 mm | 1,15 mm | 1000 pièces |
| 10089650 | 70 mm | 1,30 mm | 1000 pièces |
| 10673002 | 75 mm | 1,30 mm | 1000 pièces |
| 10009750 | 100 mm | 1,30 mm | 1000 pièces |
| 10223341 | 75 mm | 1,55 mm | 1000 pièces |
| 10409712 | 80 mm | 1,55 mm | 1000 pièces |
| 10089730 | 90 mm | 1,55 mm | 1000 pièces |
| 10233671 | 100 mm | 1,55 mm | 1000 pièces |
| 10059720 | 120 mm | 1,55 mm | 1000 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
10161721
Supplier
Hirschmann™
Supplier No.
9212370
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
141.00€
123.00€ / 1000 pièces
Économisez 18.00€
12% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Tubes capillaires
- Une extrémité fermée
- Disponible dans une large gamme de diamètres / longueurs
Specifications
Specifications
| Type de produit | Tube de détermination du point de fusion, une extrémité fermée |
| Diamètre (métrique) interne | 1,55 mm |
| Longueur (métrique) du tube | 70 mm |
| Quantité | 1 x 1000/Pk. |