Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 90 mL Specimen Collection Kits
Description
The Thermo Scientific™ Urine Specimen Collection kits feature a flip-top 90mL collection vial and a specimen transport bag that are individually packaged for convenience. The kits are available with or without sealing tape for sample security.
Composants du kit :
- Récipient de 90 ml à bouchon rabattable, avec vanne double et bandelette de température
- Sachet pour transport d’échantillons à poche double avec tampon absorbant
- Sachet à joint thermique 5 x 8 po
- Bande de sécurité (incluse dans le kit de référence 91020TV)
- Inviolabilité
- Joint de verrouillage
- Emballage individuel
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de prélèvement d’échantillons |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (métrique) | 90 mL |
| Type de bouchon | Couvercle rabattable inviolable |
| Couleur | Naturel |
| Description | Kit pour échantillon pour la gestion de la douleur Capitol Vial (90 ml) en sachets individuels |
| Hauteur (métrique) | 52 mm |
| Nbre par carton | 100/Carton |