Learn More
Thermo Scientific™ Flacons EPA Capitol Vial
Description
- Capacité, 118 ml (4 oz)
- Ligne de remplissage EPA de100 ml
- Résine de grande clarté
- Avec ou sans pilule de thiosulfate de sodium, attache
Spécification
Spécification
| Couleur | Concluant |
| Matériau | Résine |
| Volume (métrique) | 118 ml |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour rechercher la présence de bactéries coliformes |
| Comprend | Aucune pilule |
| Volume (impérial) | 3.99 oz |
| Type de bouchon | Bouchon rabattable |