Learn More
Thermo Scientific™ Récipient en PP à bouchon rabattable de 45 ml Capitol Vial™
Code produit 15658558
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
45 ml
Conditionnement:
700 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15658558 45 ml 700 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15658558 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 10153
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.07€
    268.00€ / 700 pièces
    Économisez 94.07€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-01-2027
Les récipients en polypropylène à bouchon rabattable Thermo Scientific™ Capitol Vial™ 45 ml sont parfaits pour le transport d’échantillons d’urine dans le cadre des programmes de dépistage des stupéfiants. Les récipients sont dotés de joints inviolables et verrouillables pour assurer la sécurité des échantillons avant et après le prélèvement.
Les récipients en polypropylène à bouchon rabattable Thermo Scientific™ Capitol Vial™ 45 ml sont parfaits pour le transport d’échantillons d’urine dans le cadre des programmes de dépistage des stupéfiants. Les récipients sont dotés de joints inviolables et verrouillables pour assurer la sécurité des échantillons avant et après le prélèvement.
  • Construction étanche à l’air et résistante aux fuites
  • PP de qualité alimentaire
  • Son couvercle basculant permanent permet d’ouvrir facilement le flacon d’une seule main
  • Récipients sans épaulement ni garniture
Recommandé dans les cas suivants :
Tests de dépistage des stupéfiants, prélèvement d’échantillons d’aliments et de boissons, applications vétérinaires, échantillonnage environnemental, analyse de l’eau, conditionnement et stockage général
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon à bouchon rabattable de 45 ml, vanne double
Matériau PP
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 45 ml
Nbre par carton 700
Volume (impérial) 1,5 oz
Type de bouchon Bouchon rabattable, inviolable
Type de produit Récipient à échantillons