Learn More
Thermo Scientific™ Kits de prélèvement d’échantillons urinaires à flacon à bouchon vissé Capitol
Description
Les kits de prélèvement d’échantillons d’urine Capitol Vial à bouchon vissé sont conçus pour les tests de dépistage des stupéfiants. Chaque kit conditionné individuellement comprend un récipient de prélèvement d’échantillons de 90 ml avec une température à double échelle, un sachet d’échantillons à fermeture éclair avec absorbant et un film de scellage de sécurité.
Inclut :
- Récipient à bouchon vissé de 90 ml (53 mm de diamètre) avec bandelette de température
- Sachet d’échantillons à fermeture éclair avec absorbant
- Film de scellage de sécurité
- Chaque kit est conditionné individuellement
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de prélèvement d’échantillons à bouchon vissé |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (impériale) | 3 oz. |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Description | Flacon d’échantillons Capitol de 90 ml avec bandelette de température et sachet d’échantillons avec tampon absorbant, conditionnés individuellement |
| Hauteur (métrique) | 52 mm |
| Nbre par carton | 100/Carton |