Learn More
Thermo Scientific™ Kit de prélèvement d’échantillons d’urine simples Capitol Vial
Description
Les kits de prélèvement d’échantillons d’urine simples Capitol Vial Thermo Scientific™ offrent un bécher de prélèvement, un flacon de transport et un sachet de transport d’échantillons dans un emballage inviolable pour soutenir les programmes de dépistage de drogues. Les kits sont fabriqués à partir d’une résine de PP à faible liaison qui a été testée en laboratoire pour l’interaction avec les analytes de stupéfiants.
- Facile à utiliser—il suffit de retirer l’opercule en feuille de métal, puis les composants et de donner le godet de prélèvement au donneur
- Une fois l’échantillon prélevé, transférez l’urine dans le flacon inviolable, fermez le couvercle à charnière jusqu’à ce qu’il s’enclenche et ensachez pour le transport
Informations de commande :
Boîte de 100. Marque personnalisée disponible pour les opercules en feuille de métal et les sachets d’échantillon.
Inclut :
Godet de prélèvement (8 oz) avec bandelette indicatrice de température, flacon de transport inviolable de 45 ml, sachet d’échantillon à poche double avec pastille absorbante et opercule en feuille de métal
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de prélèvement d’échantillons |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Stérile |
| Capacité (métrique) | 45 mL |
| Description | Kit de prélèvement d’échantillons individuels |
| Comprend | Godet de prélèvement (8 oz) avec bandelette indicatrice de température, flacon de transport inviolable de 45 ml, sachet d’échantillon à poche double générique, pastille absorbante et opercule en feuille de métal |