Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Capitol Vial de transport et de prélèvement d’échantillons vétérinaires, PP, 0.37 oz (11 ml)
Description
Fabriqués en PP, les flacons Thermo Scientific™ Capitol Vial de transport et de prélèvement d’échantillons vétérinaires sont translucides pour une bonne visibilité.
Caractéristiques :
- Utilisés couramment pour le contrôle des infections de la mammite et le prélèvement d’échantillons vétérinaires
- Prélevez et transportez des biopsies, des échantillons d’urine et de sang
Spécification
Spécification
| Description | PP ; 0,37 oz (11 ml) ; 2 000/Cs. |
| Diamètre (métrique) interne | 18 mm |
| Matériau | PP |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume (métrique) | 11 ml |
| À utiliser avec (application) | Échantillons vétérinaires |
| Nbre par carton | 2000 |
| Volume (impérial) | 0.37 oz |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bouchon rabattable |
| Afficher plus |