Learn More
Capivasertib, MedChemExpress
Description
Capivasertib (AZD5363) is an orally active and potent pan-AKT kinase inhibitor with IC50 of 3, 7 and 7 nM for Akt1,Akt2 and Akt3, respectively.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Capivasertib |
| CAS | 1143532-39-1 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H25ClN6O2 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | AZD5363 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 125 mg/mL (291.43 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1(N)CCN(C2=C3C(NC=C3)=NC=N2)CC1)N[C@H](C4=CC=C(Cl)C=C4)CCO |
| Poids moléculaire (g/mol) | 428.92 |
| Show More |