Learn More
Capmatinib, MedChemExpress
Code produit. 16491827
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Code produit. 16491827
Marque: Medchem Express HY13404
MedChemExpress Capmatinib (INC280; INCB28060) is a potent, orally active, selective, and ATP competitive c-Met kinase inhibitor (IC50=0.13 nM).
Capmatinib can inhibit phosphorylation of c-MET as well as c-MET pathway downstream effectors such as ERK1/2, AKT, FAK, GAB1, and STAT3/5. Capmatinib potently inhibits c-MET-dependent tumor cell proliferation and migration and effectively induces apoptosis. Antitumor activity. Capmatinib is largely metabolized by CYP3A4 and aldehyde oxidase.
Spécification
Nom chimique ou matériau Capmatinib
CAS 1029712-80-8
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H17FN6O
Quantité 50 mg
Synonyme INC280 INCB28060
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (60.62 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (24.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC)C1=CC=C(C2=NN3C(N=C2)=NC=C3CC4=CC=C5N=CC=CC5=C4)C=C1F
Poids moléculaire (g/mol) 412.42
Poids de la formule 412.42
Pourcentage de pureté 98.13%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.