Learn More
Réactif de coiffage 84/16 THF/NMI (v/v), Biosyn™, Honeywell Burdick & Jackson™
Solvants réactifs BioSyn™ Honeywell Burdick &Jackson™ pour la synthèse de l’ADN / ARN
Marque: Honeywell Burdick & Jackson BR650-2.5L
Informations supplémentaires : CAS : 109-99-9 Poids : 0.89580kg
Description
- Spécifiquement traités et purifiés selon des spécifications rigoureuses, garantissent une efficacité de synthèse exceptionnelle
- Idéal pour la synthèse des oligonucléotides, quelle que soit l’application
- Tous les solvants et réactifs sont filtrés (0,2 micron pour les réactifs d’oxydation et 0,1 micron pour tous les autres réactifs) afin de minimiser la contamination par le biais des particules
Spécification
Capping reagent | |
109-99-9 | |
0.84 | |
2.5 L | |
Liquide transparent |
−108.5°C | |
Incolore | |
66°C | |
Bouteille en verre | |
Biosyn™ |
Les températures de points d’ébullition et de fusion sont basées sur le composant principal physique.