Learn More
Réactif de plafonnement, Solstice
BIOPHARMA
Code produit 16805421
Modifier l'affichage
Click to view available options
4 FLACONS EN VERRE DE 2,5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16805421 4 FLACONS EN VERRE DE 2,5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16805421 Fournisseur Burdick & Jackson BioSyn Code fournisseur BR6414X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8170.00€
    5360.82€ / 4 pièces
    Économisez 2809.18€
    34% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Biosyn™, adapté à une utilisation avec des instruments de synthèse de l’ADN/ARN, 80/10/10 THF/pyridine/anhydride acétique (v/v)
Réactifs et solvants Solstice BioSyn™ pour la synthèse ADN/ARN
  • Les solvants et réactifs Solstice BioSyn™ sont spécifiquement traités et purifiés selon des spécifications strictes, garantissant une efficacité de synthèse exceptionnelle
  • Produit idéal pour la synthèse des oligonucléotides, quelle que soit l’application
  • Tous les solvants et réactifs sont filtrés (0,2 micron pour les réactifs d’oxydation et 0,1 micron pour tous les autres réactifs) afin de minimiser la contamination par le biais des particules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 110-86-1, 108-24-7, 109-99-9
% max. CAS 10.00%, 80.00%
Quantité 4 x 2.5 L
Point d’éclair -15 °C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide, transparent
Notes de qualité de la pureté Condensation des réactifs
Point d’ébullition 66 °C. Les données physiques sont celles du composant principal.