Learn More
Monomère de ε-caprolactone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10092080 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10092080 250 g Flacon en verre 250g
10742601 1 kg Flacon en verre 1kg
10173713 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
10388539 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10092080 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 173442500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 502-44-3 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 502-44-3
Numéro MDL MFCD00003267
Clé InChI PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-hexanolactone, epsilon-caprolactone, 2-oxepanone, caprolactone, hexan-6-olide, 6-hexanolide, hexano-6-lactone, 1,6-hexanolide, e-caprolactone, 1-oxa-2-oxocycloheptane
CID PubChem 10401
ChEBI CHEBI:17915
Nom IUPAC Oxépane-2-one
SMILES C1CCC(=O)OCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau ε-Caprolactone monomer
Point de fusion -1°C
Couleur Incolore
Densité 1.0300g/mL
Point d’ébullition 235°C
Point d’éclair 109°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H10O2
Indice de réfraction 1.4620 to 1.464
Quantité 250 g
Beilstein 17,II,29
Gravité spécifique 1.03
Informations sur la solubilité Solubility in water: >1000mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,diethyl ether
Poids moléculaire (g/mol) 114.14
Poids de la formule 114.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide