Learn More
Caprophénone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Caprophenone |
| CAS | 942-92-7 |
| Formule moléculaire | C12H16O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Hexanophenone, 1-Phenyl-1-hexanone, 1-Benzoylpentane, NSC 8480, Pentyl Phenyl Ketone, Phenyl Pentyl Ketone, n-Pentyl Phenyl Ketone |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H16O/c1-2-3-5-10-12(13)11-8-6-4-7-9-11/h4,6-9H,2-3,5,10H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCC(=O)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 1-phénylHexan-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 176.25 |
| Poids de la formule | 176.1201 |