Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPS, 99 %
Code produit 11498896
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11498896 500 g 500g
11478896 25 g 25g
11488896 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498896 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A17037.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1135-40-6 | C9H19NO3S | 221.32 g/mol
Used to formulate CAPS buffer, a zwitterionic buffer useful in the range of pH 7.9-11.1. CAPS buffer is widely used in Western and immunoblotting experiments as well as protein sequencing and identification. Used in the electro transfer of proteins to PVDF (sc-3723) or nitrocellulose membranes (sc-3718, sc-3724). The high pH of this buffer makes it useful for the transfer of proteins with a pI > 8.5. and minimal reactivity with enzymes or proteins, minimal salt effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé pour formuler un tampon CAPS, un tampon zwitterionique utile dans la plage de pH 7,9-11,1. Le tampon CAPS est largement utilisé dans les expériences Western et immunoblotting, ainsi que dans le séquençage et l’identification des protéines. Utilisé dans le transfert électrique de protéines vers les membranes en PVDF (sc-3723) ou en nitrate de cellulose (sc-3718, sc-3724). Le pH élevé de ce tampon le rend utile pour le transfert de protéines avec un pI > 8,5 et une réactivité minimale avec des enzymes ou des protéines, un minimum d’effets de sel.
Solubilité
Hautement hydrosoluble (100 g/l) à 20 °C et méthanol (1 %).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1135-40-6
Formule moléculaire C9H19NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 221.32
Numéro MDL MFCD00003837
Clé InChI PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caps, 3-cyclohexylaminopropanesulfonic acid, n-cyclohexyl-3-aminopropanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-1-propanesulfonic acid, 1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino, 3-cyclohexylamino propane-1-sulfonic acid, unii-4w981o1lxp, 3-cyclohexylamino propanesulfonic acid, 3-cyclohexylaminopropane-1-sulphonic acid, 3-cyclohexyl-1-propylsulfonic acid
CID PubChem 70815
Nom IUPAC 3-(cyclohexylamino)propane-1-sulfonic acid
SMILES OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau CAPS
Point de fusion 324°C
Odeur Odorless
Quantité 500 g
Beilstein 2835588
Merck Index 14,1767
Informations sur la solubilité Highly water soluble (100g/L) at 20°C,and methanol (1%).
Poids de la formule 221.32
Pourcentage de pureté 99%