Learn More
Globe Scientific Plafonds pour l’automatisation
Code produit 31922936 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Beckman DXA5000
Roche E801
Conditionnement:
10000 pièces
5000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
31922936 Beckman DXA5000 10000 pièces
31922052 Roche E801 5000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31922936 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 5539
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Des remplacements sans couture et économiques pour les condensateurs OEM.
  • Globe Scientific Les condensateurs pour systèmes automatisés s’intègrent dans plusieurs des plateformes les plus populaires et s’intègrent parfaitement aux processus de plafonnage.
  • Ces alternatives économiques aux condensateurs OEM sont fabriquées selon des normes élevées afin d’assurer un traitement efficace des échantillons.
  • Remplacement sans couture et économique pour les condensateurs OEM
  • Fonctionnement fluide sur les quais existants
  • Étanchéité fiable lors du transport et de l’agitation à grande vitesse
  • Fabriqué en polyéthylène (PE) de haute qualité
  • Non stérile
Spécification
Type Système d’échantillonnage automatisé Cap
À utiliser avec (équipement) Beckman DXA5000
Note : Tous les instruments et noms des fabricants mentionnés ici sont les marques déposées de leurs entreprises respectives et sont utilisés uniquement à titre de référence. Globe Scientific LLC. Refuse expressément toute affiliation avec eux