Learn More
Thermo Scientific™ Caps for Nunclon™ Delta Flasks
BIOPHARMA
Code produit 10654492
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon Delta Nunclon de 25 cm2
Flacon Delta Nunclon de 80 cm2
Flacon EasY de 175 cm2
Flacon EasY de 25cm2
Flacon EasY de 75 cm2
Flacons Nunclon Delta 175/185/500 cm2
Conditionnement:
100 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10654492 Flacon EasY de 175 cm2 100 pièces
10357351 Flacon EasY de 25cm2 100 pièces
10574751 Flacon EasY de 75 cm2 100 pièces
10154271 Flacon Delta Nunclon de 25 cm2 100 pièces
10203981 Flacon Delta Nunclon de 80 cm2 100 pièces
10090611 Flacons Nunclon Delta 175/185/500 cm2 100 pièces
10584751 Flacon EasY de 75 cm2 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10654492 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 133001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    78.48€ / 100 pièces
    Économisez 25.52€
    24% de réduction
En stock
Protégez vos échantillons de culture cellulaire précieux. Ces bouchons pour flacons Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta sont proposés en deux versions—ventilés / fermés, filtre—pour répondre aux besoins des applications.
Protégez vos échantillons de culture cellulaire précieux. Ces bouchons pour flacons Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta sont proposés en deux versions, ventilés/fermés (solides) et filtrants, pour répondre aux besoins des applications.
Bouchons ventilés
  • Les bouchons ventilés EasY Flask comportent un  Y qui permet une vérification visuelle
  • Position de la ventilation facilement reconnaissable, même lorsque les flacons sont empilés dans des incubateurs
Bouchons filtrants
  • La membrane filtrante offre une barrière efficace contre les microorganismes
  • La membrane filtrante hydrophobe bien définie offre une ventilation continue avec échange de gaz homogène et aucune variation de lot à lot
  • La membrane chimiquement robuste est conforme à la norme USP classe VI et produite sans substance d’origine animale
Certifications :
  • Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
Informations relatives à la commande :
  • Carton de 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Description Bouchon en PEHD, stérile
Matériau HDPE
À utiliser avec (équipement) Flacon EasY de 175 cm2
Nbre par carton 100
Nb par paquet 1
Type de produit Bouchon ventilé
Stérilité Stérile
Type de bouchon Solide
Surface de culture 175 cm2, 225 cm2
Traitement de surface Nunclon Delta
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.