Spécification
| Nom chimique ou matériau | Capsaicin, Natural |
| CAS | 404-86-4 |
| Formule moléculaire | C18H27NO3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | capsaicin, zostrix, capsaicine, e-capsaicin, qutenza, styptysat, axsain, isodecenoic acid vanillylamide, trans-8-methyl-n-vanillyl-6-nonenamide |
| Clé InChI | YKPUWZUDDOIDPM-SOFGYWHQSA-N |
| SMILES | CC(C)C=CCCCCC(=O)NCC1=CC(=C(C=C1)O)OC |
| Nom IUPAC | (E)-N-[(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)méthyl]-8-méthylnon-6-énamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 305.418 |
| CID PubChem | 1548943 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Capsaicin, Natural
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Capsaicin