Learn More
R&D Systems™ Capsazepine
Code produit 30001093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001093 50 mg 50mg
18025122 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001093 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 0464/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1099.46€
    962.85€ / 50mg
    Économisez 136.61€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Vanilloid receptor antagonist; also activator of ENaCδ
Selective vanilloid receptor antagonist (Ki = 3.2 μM). Inhibits carrageenan inflammation-induced hyperalgesic responses in the rat. Also activates amiloride-sensitive epithelial Na+ channel ENaCδ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 138977-28-3
Formule moléculaire C19H21ClN2O2S
Spécification
Nom chimique ou matériau Capsazepine
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 376.9
Pureté >99%
Poids moléculaire 376.899