Learn More
Capsazepine, MedChemExpress
Code produit 16472787
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16472787 50 mg
16466856 100 mg
16456708 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16472787 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15640
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Capsazepine is a synthetic analogue of the sensory neurone excitotoxin, and an antagonist of TRPV1 receptor with an IC50 of 562 nM.
Capsazepine is a synthetic analogue of the sensory neurone excitotoxin, and an antagonist of TRPV1 receptor with an IC50 of 562 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Capsazepine
CAS 138977-28-3
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H21ClN2O2S
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (265.32 mM)
SMILES S=C(N1CCCC2=CC(O)=C(O)C=C2C1)NCCC3=CC=C(Cl)C=C3
Poids moléculaire (g/mol) 376.9
Poids de la formule 376.9
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death