Learn More
Capsazépine, TRC
Code produit 30336992
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336992 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336992 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC17571010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Capsazepine
CAS 138977-28-3
Formule moléculaire C19 H21 Cl N2 O2 S
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H21ClN2O2S/c20-16-5-3-13(4-6-16)7-8-21-19(25)22-9-1-2-14-10-17(23)18(24)11-15(14)12-22/h3-6,10-11,23-24H,1-2,7-9,12H2,(H,21,25)
SMILES Oc1cc2CCCN(Cc2cc1O)C(=S)NCCc3ccc(Cl)cc3
Nom IUPAC N-[2-(4-chlorophényl)éthyl]-7,8-dihydroxy-1,3,4,5-tétrahydro-2-benzazépine-2-carbothioamide
Poids moléculaire (g/mol) 376.9
Poids de la formule 376.1012