Learn More
Capsazépine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Capsazepine |
| CAS | 138977-28-3 |
| Formule moléculaire | C19 H21 Cl N2 O2 S |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H21ClN2O2S/c20-16-5-3-13(4-6-16)7-8-21-19(25)22-9-1-2-14-10-17(23)18(24)11-15(14)12-22/h3-6,10-11,23-24H,1-2,7-9,12H2,(H,21,25) |
| SMILES | Oc1cc2CCCN(Cc2cc1O)C(=S)NCCc3ccc(Cl)cc3 |
| Nom IUPAC | N-[2-(4-chlorophényl)éthyl]-7,8-dihydroxy-1,3,4,5-tétrahydro-2-benzazépine-2-carbothioamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 376.9 |
| Poids de la formule | 376.1012 |