Learn More
Capsazépine, TRC
Code produit 30329934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30329934 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30329934 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1757105MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Capsazepine
CAS 138977-28-3
Formule moléculaire C19 H21 Cl N2 O2 S
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H21ClN2O2S/c20-16-5-3-13(4-6-16)7-8-21-19(25)22-9-1-2-14-10-17(23)18(24)11-15(14)12-22/h3-6,10-11,23-24H,1-2,7-9,12H2,(H,21,25)
SMILES Oc1cc2CCCN(Cc2cc1O)C(=S)NCCc3ccc(Cl)cc3
Nom IUPAC N-[2-(4-chlorophényl)éthyl]-7,8-dihydroxy-1,3,4,5-tétrahydro-2-benzazépine-2-carbothioamide
Poids moléculaire (g/mol) 376.9
Poids de la formule 376.1012