Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPSO, 98 %
Code produit 11439217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11439217 25 g 25g
11449217 100 g 100g
11459217 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439217 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B21305.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 73463-39-5 | C9H19NO4S | 237.314 g/mol
CAPSO is used in various biological applications such as electrophoresis. Specific applications include buffers for protein separations and diagnostic reagent production. Also used as biological buffer in the following studies, to maintain pH 9 during water leach test for the analysis of high-carbon coal fly ash-soil mixtures, chemiluminescent in situ hybridization using soybean peroxidase-labeled peptide nucleic acid (PNA) probes, preparation of planar bilayer lipid membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
CAPSO est utilisé dans diverses applications biologiques telles que l’électrophorèse. Les applications spécifiques incluent des tampons pour les séparations des protéines et la production de réactifs de diagnostic. Également utilisé comme tampon biologique dans les études suivantes, pour maintenir un pH 9 pendant le test de lixiviation de l’eau pour l’analyse de mélanges de cendres-terre volantes de charbon à haute teneur en carbone, hybridation in situ chimiluminescente à l’aide de sondes d’acide nucléique peptidique marqué par la peroxydase de soja (PNA), préparation de membranes lipidiques bicouches planaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau (10 g + 90 ml).
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73463-39-5
Formule moléculaire C9H19NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 237.314
Numéro MDL MFCD00041778
Clé InChI INEWUCPYEUEQTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme capso, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, capso free acid, 1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy, capso compound, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesuhicic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acid
CID PubChem 2733480
Nom IUPAC 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropane-1-acide sulfonique
SMILES C1CCC(CC1)NCC(CS(=O)(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau CAPSO
Point de fusion 270°C to 274°C
Quantité 25 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water (10 g+90 ml).
Poids de la formule 237.32
Pourcentage de pureté 98%