Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPSO, 98 %
Description
CAPSO is used in various biological applications such as electrophoresis. Specific applications include buffers for protein separations and diagnostic reagent production. Also used as biological buffer in the following studies, to maintain pH 9 during water leach test for the analysis of high-carbon coal fly ash-soil mixtures, chemiluminescent in situ hybridization using soybean peroxidase-labeled peptide nucleic acid (PNA) probes, preparation of planar bilayer lipid membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAPSO est utilisé dans diverses applications biologiques telles que l’électrophorèse. Les applications spécifiques incluent des tampons pour les séparations des protéines et la production de réactifs de diagnostic. Également utilisé comme tampon biologique dans les études suivantes, pour maintenir un pH 9 pendant le test de lixiviation de l’eau pour l’analyse de mélanges de cendres-terre volantes de charbon à haute teneur en carbone, hybridation in situ chimiluminescente à l’aide de sondes d’acide nucléique peptidique marqué par la peroxydase de soja (PNA), préparation de membranes lipidiques bicouches planaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau (10 g + 90 ml).
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | CAPSO |
| Point de fusion | 270°C to 274°C |
| Quantité | 500 g |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (10 g+90 ml). |
| Poids de la formule | 237.32 |
| Pourcentage de pureté | 98% |