Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPSO, 99 %
Code produit 11965421 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11965421 1 kg Flacon en verre 1kg
11975421 25 g Flacon en verre 25g
11985421 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11965421 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 327740010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.00€
    585.65€ / 1kg
    Économisez 109.35€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 73463-39-5 | C₉H₁₉NO₄S | 237,3 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73463-39-5
Formule moléculaire C9H19NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 237.3
Clé InChI INEWUCPYEUEQTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme capso, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, capso free acid, 1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy, capso compound, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesuhicic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acid
CID PubChem 2733480
Nom IUPAC 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropane-1-acide sulfonique
SMILES C1CCC(CC1)NCC(CS(=O)(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau CAPSO
Absorbance (0.1M aq. soln.), 0.03 max. at 280nm, (0.1 M aq. soln.), (0.1 M aq. soln.) at 0nm
Point de fusion 263.0°C to 271.0°C
Couleur Blanc
pH 5 to 6.5 (1% aq. soln. at 25°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 kg
Informations sur la solubilité (0.1M in water) Clear colorless solution
Poids de la formule 237.3
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement