Learn More
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | CAPSO |
| Absorbance | (0.1M aq. soln.), 0.03 max. at 280nm, (0.1 M aq. soln.), (0.1 M aq. soln.) at 0nm |
| Point de fusion | 263.0°C to 271.0°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5 to 6.5 (1% aq. soln. at 25°C) |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 100 g |
| Informations sur la solubilité | (0.1M in water) Clear colorless solution |
| Mehr anzeigen |
RUO– À des fins de recherche uniquement