Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium CAPSO, 98 %
Code produit 11480678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11480678 25 g 25g
11490678 100 g 100g
11400688 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480678 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B25202.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 102601-34-3 | C9H12NO4S | 230.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102601-34-3
Formule moléculaire C9H12NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 230.26
Numéro MDL MFCD00070063
Clé InChI CLEVULOKVPBHCU-VIFPVBQESA-M
Synonyme capso sodium salt, sodium 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonate, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, capso sodium, capso, 0.2m buffer solution, ph 8.5, capso, 0.2m buffer solution, ph 9.0, capso, 0.2m buffer solution, ph 9.5, sodium 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonate, sodium 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-propane-1-sulfonate, potassium 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonate
CID PubChem 25000353
Nom IUPAC sodium ; 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropane-1-sulfonate
SMILES O[C@@H](CNC1=CC=CC=C1)CS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau CAPSO sodium salt
Quantité 25 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 259.3
Pourcentage de pureté 98%