Learn More
Kartell™ Capsules avec parois droites
Code produit 10488642
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10488642 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10488642 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0062700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.00€
    37.79€ / 1 pièces
    Économisez 2.21€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-02-2027
En PTFE pour une durabilité optimale. La capsule Kartell™ avec parois droites a une excellente résistance chimique, mécanique et thermique.
  • Excellente résistance chimique, mécanique et thermique
  • Peut résister à des températures pouvant atteindre 250°C
  • Résiste pendant des intervalles courts à des températures pouvant atteindre 300°C
  • Adapté aux denrées al
Spécification
Description Avec parois droites
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau PTFE
Forme Rond
Type Capsule
Hauteur (métrique) 28 mm
Diamètre (métrique) 80 mm