Learn More
Erlab™ Captair Hotte à filtration chimique 321 Midcap
Description
- Débit d'air : 220 m³ /h. (135 CFM)
- Ouvertures des châssis : Oblongues
- Structure : Acier électro-galvanisé résistant à la corrosion, revêtu d'un polymère anti-acide
- Les panneaux latéraux et avant sont fabriqués en acrylique résistant aux produits chimiques.
- Le module de filtration est fabriqué en polypropylène injecté.
- La colonne de filtration peut être configurée pour traiter des liquides, des poudres ou les deux.
- En fonction de la configuration de la colonne de filtration, on peut avoir une filtration au charbon actif pour les gaz et les vapeurs et une filtration particulaire pour les poudres.
- Le préfiltre à particules protège le filtre principal de la poussière
- Anémomètre : Indicateur de vitesse du flux d'air
- bouton d'éclairage de plafond optionnel
- Panneau arrière transparent en acrylique pour une visualisation aisée
- Surfaces de travail Trespa™ Plateau Labplus, en verre ou en acier inoxydable 304L
- Bancs mobiles (Mobicap ) ou fixe (Benchcap )
- Équipements de table : sorties de gaz techniques, sorties d’eau, vannes de commande frontales, évier, prises électriques (Compatible uniquement avec Trespa™ Plan de travail et banc fixe Top Labplus)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Hotte filtrante sans conduit |
| Type de filtre | Charbon aggloméré et/ou HEPA |
| Matériau | Acier recouvert d’époxy |
| Vitesse de l’air | 0,4 à 0,6 m/s. |
| Certifications/Conformité | CE, EXPOR NF X 15-211:2009, BS 7989, DIN 12927, EN 1822:1998 |
| Dimensions (P x L x H) | 621 x 808 x 1285 mm |
| Tension | 110/230 V |
| Puissance | 65 W |