Learn More
Erlab™ Captair Armoire de rangement à filtration intelligente 632A
Code produit 17981692
Change view
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
603 x 471,2 x 685 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x L x H) unitSize
17981692 603 x 471,2 x 685 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17981692 Fournisseur Erlab™ Code fournisseur AB72
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Captair L'armoire de stockage de produits chimiques filtrante 632A Midcap offre une qualité de filtration exceptionnelle pour garantir que les utilisateurs et les techniciens de laboratoire sont protégés contre les risques chimiques. Les utilisateurs bénéficient d'une vue optimale sur les produits stockés grâce à leurs portes transparentes et profitent de la proximité des produits chimiques courants, grâce à sa taille réduite.
  • Débit d'air : 10 /h.
  • Structure en acier électro-galvanisé résistant à la corrosion, revêtue d'un polymère anti-acide
  • La porte est transparente et fabriquée en acrylique résistant aux produits chimiques pour une visibilité optimale.
  • Le module de filtration est fabriqué en polypropylène injecté.
  • Filtration du carbone pour les gaz et vapeurs : AS pour les vapeurs organiques, BE pour les vapeurs acides, F pour les vapeurs de formaldéhyde, K pour les vapeurs d'ammoniac
  • 1 compartiment de rangement
  • Livré avec 1 étagère et 1 plateau
  • 2 tapis absorbants
  • Capacités de stockage : Environ 24 bouteilles de 500 ml (étagères hautes) ou 20 bouteilles de 1 L (étagères basses), selon le type de contenant utilisé
  • Verrou
Spécification
Certifications/Conformité CE, EXPOR NF X 15 211:2009
Profondeur (métrique) extérieure 603 mm
Dimensions (P x L x H) 603 x 471,2 x 685 mm
Hauteur (métrique) extérieure 685 mm
Nbre de portes 1
Nbre d’étagères 1
Largeur (métrique) extérieure 471.2 mm
Couleur Blanc
Profondeur (impériale) extérieure 23,7 in
Hauteur (impériale) extérieure 27 in
Matériau Acier, Polymère
Type de produit Gabinete de productos químicos
Largeur (impériale) extérieure 18,6 in