Learn More
Erlab™ Armoire de stockage Captair 822B à filtration intelligente
Description
- Filtre AS – pour vapeurs organiques
- Filtre BE – pour vapeurs acides
- Filtre F – pour vapeurs de formaldéhyde
- Filtre K – pour vapeurs d’ammoniaque
- HP – HEPA H14 : filtration efficace à 99,995 % des particules d’une taille supérieure à 0,1 μm
- 80 à 220 V, 50/60 Hz, 35 W
- Acier électro-galvanisé résistant à la corrosion et revêtu de polymère anti-acide
- Porte Acrylique transparent et résistant aux produits chimiques pour faciliter la visualisation
- Module de filtration : PP
- 2 compartiments de stockage avec portes coulissantes ou 1 compartiment de stockage avec tiroir à grand volume
- Communication simple par système de pulsation LED : réglages du ventilateur, minuteur d’utilisation, défaillance du ventilateur, vitesse à la face du filtre, détection automatique de saturation du filtre
- Application de contrôle à distance pour surveiller l’armoire de stockage des produits chimiques, modifier les paramètres et envoyer des alertes de sécurité immédiatement à vos appareils (mobile, tablette et PC)
- connexion par câble RJ45
- Capteurs de détection pour solvants, acides ou formaldéhyde
- Alarme si les portes sont laissées ouvertes
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Performances de filtration testées selon la norme AFNOR AFNOR NF X 15-211:2009 :France EN 1822 :1998 (filtres HEPA H14 et ULPA U17) - Marquage CE |
| Description | Débit d’air :70 m3/h |
| Dimensions (P x L x H) | 580 x 650 x 755 mm |
| Capacité | 20 à 25 flacons |
| Comprend | Filtre AS |
| Capacité de charge | Jusqu’à 25 bouteilles de 1 L |
| Type de produit | Armoire de stockage à filtration sans conduit |