Learn More
Erlab™ Poste de travail biologique pour PCR Captair Bio 320
Code produit 17941682 Tous les produits Erlab Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’éclairage:
LED, Néon UV
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’éclairage Conditionnement
17941682 LED, Néon UV 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17941682 Fournisseur Erlab™ Code fournisseur AE201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cette station de travail PCR biologique non ventilée Captair Bio 320 est conçue pour s'adapter à tous les espaces, la station de travail PCR biologique ERLAB s'installe rapidement et simplement, leur parfaite ergonomie les rend simples, pratiques et confortables à utiliser.
  • Normes de sécurité : NF EN 61010
  • Marquage CE
  • Tension / fréquence (V-Hz) 110-230 V / 50-60 Hz
  • Consommation électrique (W) 25
  • Niveau de décibels (dBA) < 40
  • Panneaux latéraux et avant : Le verre synthétique de 10 mm d'épaisseur est conçu pour protéger les utilisateurs des rayons UV nocifs et des β (bêta) émis par les isotopes radioactifs tels que : T(3H), 14C, 32P
  • Structure : acier électrogalvanisé résistant à la corrosion recouvert de polymère anti-acide
  • Module de filtration en polypropylène
  • Plan de travail en acier inoxydable 304 L / TRESPA™ TopLab PLUS
  • Lampes UV bactéricides : 15 W - longueur d'onde : 254 nm / 0,08 mJ / s/cm2
  • Éclairage interne : Éclairage fluorescent compact - 18 watts - IP 67 / 500 lux
  • Ports utilitaires du panneau latéral : Pour permettre aux câbles électriques et/ou aux conduites de fluide d'entrer facilement dans l'enceinte - 2 par unité
  • Bouton de plafonnier en option
  • Banc roulant (Mobicap) ou banc fixe (Benchcap)
  • Tablettes Tablette coulissante interne en métal (uniquement pour Benchcap)
Spécification
Type de produit Hotte biologique pour PCR
Revêtement Acier électro-zingué anti-corrosion gainé par enrobage de polymère thermo-durcissable anti-acides
Type d’éclairage LED, Néon UV
Matériau Stainless Steel
Certifications/Conformité CE, NF EN:61010
Dimensions (P x L x H) 630 x 825 x 622 mm
Niveau sonore <40 dBA
Tension 110/230 V
Puissance 25 W