Learn More
Erlab™ Poste de travail biologique PCR Captair Bio 321 Smart
Code produit 17991682 Tous les produits Erlab Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’éclairage:
LED, Néon UV
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’éclairage Conditionnement
17991682 LED, Néon UV 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17991682 Fournisseur Erlab™ Code fournisseur AE601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Cette station de travail PCR biologique Captair Bio 321 Smart est conçue pour s'adapter à tous les espaces, la station de travail PCR biologique ERLAB, avec colonnes de filtration montées sur le dessus, s'installe rapidement et simplement. Son ergonomie parfaite les rend simples, pratiques et confortables à utiliser.
  • Normes de sécurité : NF EN 61010 - Marquage CE - EN 1822:1998 (filtres HEPA H14 et ULPA U16) - ISO 14644-1
  • Tension / fréquence (V-Hz) 110-230 V / 50-60 Hz
  • Vitesse de face de l'air (m/s-fpm) 0,35 - 69 (selon la configuration)
  • Débit d'air (m3/h-CFM) 200 / 118 - 245 / 144 (selon la configuration)
  • Consommation électrique de 40 à 45 W (selon la configuration)
  • Niveau de décibels (dBA) 54 57 (selon la configuration)
  • Panneaux latéraux et avant : Le boîtier en verre synthétique de 10 mm d'épaisseur est conçu pour protéger les utilisateurs des rayons UV nocifs et des β (bêta) émis par les isotopes radioactifs tels que : T(3H), 14C, 32P
  • Structure en acier électrozingué résistant à la corrosion revêtu de polymère anti-acide
  • Module de filtration : polypropylène
  • Filtre à particules (1P) : HEPA H14 : Cette technologie de filtration piège les particules de plus de 0,1 μm avec un rendement de 99,995 % selon la méthode MPPS décrite dans la norme EN 1822-1. / ULPA U16 : Cette technologie de filtration piège les particules de plus de 0,1 μm avec un rendement de 99,99995 % selon la méthode MPPS définie dans la norme EN 1822-1.
  • Filtre à carbone (en option) (1C) L'ajout d'un filtre à carbone à votre boîtier permet de protéger vos échantillons des COV. Filtre AS : Pour les vapeurs organiques
  • Pré-filtre à particules : Protégez les filtres à particules de la poussière contenue dans l'environnement du laboratoire (uniquement pour la version 1P)
  • Plan de travail en acier inoxydable 304 L / TRESPA™ TopLab PLUS
  • Lampes UV bactéricides : 15 W - longueur d'onde : 254 nm - 0,08 mJ/s/cm2
  • Éclairage interne : DEL - IP 44 - 6000K - 900 lux
  • eGuard : Interface pour le contrôle à distance en temps réel des paramètres de sécurité - compatible PC
  • Anémomètre : surveille une chute de pression qui indique que le préfiltre ou le remplacement du filtre est requis
  • Ports utilitaires du panneau latéral : Pour permettre aux câbles électriques et/ou aux conduites de fluide d'entrer facilement dans l'enceinte - 2 par unité
  • Bouton de plafonnier en option
  • Bancs : Chariot roulant (Mobicap) ou banc fixe (Benchcap)
  • Tablettes : Tablette coulissante interne en métal (uniquement pour les dessus de table)
  • Capteur de détection : Détection automatique des COV de type S - percée du filtre
Spécification
Type de produit Hotte biologique pour PCR
Revêtement Acier électro-zingué anti-corrosion gainé par enrobage de polymère thermo-durcissable anti-acides
Type d’éclairage LED, Néon UV
Matériau Stainless Steel
Vitesse de l’air 0.35 to 69 m/sec.
Certifications/Conformité CE, NF EN 61010, EN 1822:1998, ISO 14644-1
Dimensions (P x L x H) 670 x 810 x 1059 mm
Niveau sonore 54 to 57 dBA
Tension 110/230 V
Puissance 40 to 45 W