Description
- Support en métal fixe pour hottes filtrantes sans conduit CaptairFlex
- Équipés de 4 cylindres pour mettre l’unité à niveau
Spécification
Spécification
| Type de produit | Benchcap |
| Gamme de produits | Captair |
| À utiliser avec (équipement) | Hottes filtrantes sans conduit CaptairFlex Midcap M321 / M321 |