Learn More
Erlab™ Hotte d’aspiration Captair™ Flex XLS série 483
Code produit 12848653 Tous les produits Erlab Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
405 pcm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
12848653 405 pcm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12848653 Fournisseur Erlab™ Code fournisseur A24F/BE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Type de produit Fume Hood
Type d’éclairage Compact Tubular Fluorescent
Matériau Steel, Polyester
Gamme de produits Captair Flex
Ampérage 4.8 A
Certifications/Conformité AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI / ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822 : 1998
Profondeur (impériale) 31.5 in.
Profondeur (métrique) 800.1 mm
Débit 405 pcm
À utiliser avec (application) For personal protection during handlings of liquid, gaseous and solid chemicals
Hauteur (impériale) intérieure 41 in.
Hauteur (métrique) 1314.45 to 1520.69 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1041.4 mm
Comprend Air flow meter, flow monitor, internal lighting, sampling port, programmable timer, energy ports, chemical listing
Modèle XLS483
Tension 90/264 V
Puissance 191 W
Largeur (impériale) 50.25 in.
Largeur (métrique) 1276.35 mm
Fréquence 50/60 Hz