Learn More
Erlab™ Captair™ Flow 391 Series Laminar Flow Hood
Code produit 11984059 Tous les produits Erlab Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
135 pcm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
11984059 135 pcm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11984059 Fournisseur Erlab™ Code fournisseur F02H/HP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Use these hoods for a variety of applications. Erlab™ Captair™ Flow 391 Series Laminar Flow Hood are ideal for non-pathogenic cell cultures, In-vitro cultures, microbiology, homeopathic preparations, electronics and optics.
Hotte de protection échantillon Captair™ Flow
• Enceinte classe 100 ou ISO 5
• Protection vapeur optionnelle en amont
• Technologie Flex avec filtre HEPA H14 en standard, efficacité 99,995% pour particules > 0,1μm. L'ajout d'un filtre carbone en amont permet de protéger les produits de polluants gazeux
• Acier anti-corrosion revêtu polyester, acrylique 6mm, module filtrant polypropylène
• Surveillance en continu de la ventilation
• Eclairage interne tube fluorescent compact 18 W 500 Lux
• Opercules pour arrivées de fluides
• A poser sur paillasse ou compléter par plan de travail et support.
Spécification
Type de produit Laminar Flow Hood
Type d’éclairage Compact Tubular Fluorescent
Matériau Steel, Polyester
Gamme de produits Captair Flow
Ampérage 0.26 A
Certifications/Conformité ISO 9/EN 14-644
Profondeur (impériale) 24.80 in.
Profondeur (métrique) 630 mm
Débit 135 pcm
À utiliser avec (application) Non pathogenic cell cultures, in-vitro cultures, microbiology (non pathogenic), homeopathic preparations in pharmacies, electronics, optics, etc.
Hauteur (impériale) intérieure 33.85 in.
Hauteur (métrique) 1160 to 1240 mm
Hauteur (métrique) intérieure 860 mm
Comprend Flow monitor, internal lighting, energy ports
Modèle 391
Tension 90/264 V
Puissance 70 W
Largeur (impériale) 39.37 in.
Largeur (métrique) 1000 mm
Fréquence 50/60 Hz