Learn More
Erlab™ Bouchon de paillasse mobile à hotte filtrante Captair Smart
Description
- Pour hottes filtrantes Captair Smart
- Équipée de 4 roues et de 2 verrous automatiques
- Permet de déplacer la hotte filtrante en toute sécurité
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Hotte filtrante Smart 321 |
| Hauteur (métrique) | 890 mm |
| Comprend | Sans surface de travail |
| Type de produit | Paillasse mobile pour chariot roulant |
| Matériau | Métal |