Learn More
Erlab™ Surface de travail en verre Captair Smart avec plateau de rétention
Code produit 15535154
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Hotte filtrante Smart 321
Hotte filtrante Smart 391
Hotte filtrante Smart 481
Hotte filtrante Smart 483
Hotte filtrante Smart 633
Hotte filtrante Smart 714
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
15535154 Hotte filtrante Smart 321 1 pièce
15565154 Hotte filtrante Smart 391 1 pièce
15595154 Hotte filtrante Smart 481 1 pièce
15525164 Hotte filtrante Smart 483 1 pièce
15555164 Hotte filtrante Smart 633 1 pièce
15575164 Hotte filtrante Smart 714 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15535154 Fournisseur Erlab™ Code fournisseur I0160020001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    553.81€
    513.00€ / 1 pièces
    Économisez 40.81€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La surface de travail Erlab™ Captair Smart avec plateau de rétention est conçue pour être utilisée avec la gamme de hottes filtrantes sans conduit Captair Smart.
  • Plan de travail en verre émaillé trempé
  • Comprend des hottes filtrantes avec plateau de rétention
  • Cadre articulé
  • Repose-bras ergonomique pour une position de travail confortable
Spécification
À utiliser avec (équipement) Hotte filtrante Smart 321
Comprend Plateau de rétention
Profondeur (métrique) 470 mm
Description Cadre articulé
Largeur (métrique) 700 mm
Type de produit Surface de travail
Matériau Verre trempé