Learn More
Cytiva Milieu Capto™ Adhere
Code produit 10792852 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10792852 25 ml 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10792852 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17544410
 Article restreint
En stock
Un échangeur d’anions multimodal pour suivre l’étape de capture de protéine A, ce qui permet de rationaliser le processus
Ce produit est conçu pour permettre un processus en deux étapes avec la purification d’anticorps monoclonaux et la capture de protéines A, ce qui réduit le coût et la durée.
  • Procédé chromatographique en deux étapes avec affinité pour la protéine A.
  • Échangeur d’anions multimodal pour la purification post-protéique d’anticorps monoclonaux
  • Large fenêtre opérationnelle de pH et de conductivité
  • Capacité et productivité élevées en mode d’écoulement
  • Granulométrie moyenne de 75 μm
  • Agarose hautement réticulé
  • Ligand N-benzyl-n-méthyl éthanolamine
Pour la purification intermédiaire et le polissage des anticorps monoclonaux après l’étape de capture de la protéine A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 25 ml
Stabilité 1 M acide acétique, 1 M hydroxyde de sodium
À utiliser avec (application) Pour la chromatographie multimodale
Conditions de stockage 4°C à 30°C
Type de produit Milieu Capto Adhere
Débit 600 cm/h μr
Granulométrie 75 μm
Hauteur (impériale) du lit 7,87 in
Hauteur (métrique) du lit 20 cm
Capacité ionique 0,09 à 0,12 mM Cl-/ml
Comprend Certificat d’analyse
Type d’échange ionique Échangeur d’anions fort multimodal
Pression max. 300 kPa
Matrice Agarose hautement réticulée
Plage de pH 2 à 14
Tampon de stockage 20 % d’éthanol
Type de ligand N-benzyl-n-méthyl éthanolamine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Capto adhere
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.