Learn More
Cytiva Milieu de chromatographie Capto™ Blue
Code produit 11797444 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11797444 25 ml 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11797444 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17544801
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un milieu d’affinité pour la capture de protéines et la purification d’enzymes à grande et petite échelle
Ce produit est chimiquement stable pour le nettoyage avec une matrice solide de base d’agarose.
  • La stabilité chimique garantit la tolérance aux solvants difficiles utilisés dans les procédures de CIP et de désinfection répétées
  • La matrice de base rigide d’agarose permet des débits élevés et le traitement de grands volumes d’échantillons sans réduire la capacité de liaison
  • Peuvent être autoclavés à répétition
  • Granulométrie moyenne de 75 μm
Pour la purification des enzymes, capture de l’albumine et des protéines recombinantes à l’échelle du laboratoire et des procédés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 25 ml
Stabilité Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés : NaOH 0,5 M, urée 8 M, chlorhydrate de guanidine 6 M
À utiliser avec (application) Pour la purification d’enzymes, capture d’albumine
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Capacité de liaison >Milieu 24 mg HSA/mL
Type de produit Milieu Capto Blue
Débit 600 cm/h μr
Granulométrie 75 μm
Hauteur (impériale) du lit 7,87 in
Hauteur (métrique) du lit 20 cm
Comprend Certificat d’analyse
Pression max. 300 kPa
Matrice Agarose hautement réticulée
Plage de pH 2 à 13
Tampon de stockage 20 % d’éthanol
Type de ligand Bleu de Cibacron
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 25 ML CAPTO BLUE
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.