Description
La nouvelle technologie de billes centrales et le ligand octylamine multimodal donnent Capto Double fonctionnalité Core 700, chromatographie d'exclusion stérique et de liaison dans un seul support de chromatographie (résine).
- Pour la purification et le polissage intermédiaires des virus et autres biomolécules de grande taille (Mr > 700 000) en mode flux continu.
- La nouvelle technologie du cœur des microbilles permet une capture efficace des contaminants tandis que les molécules cibles sont prélevées par écoulement.
- Amélioration significative de la productivité et augmentation des débits par rapport aux méthodes de filtration sur gel.
- Optimisation simple grâce à la chromatographie par écoulement et aux performances robustes.
- Purification à petite échelle pratique, développement de procédés et mise à l'échelle grâce à l'utilisation de conditionnements préemballés HiTrap et HiScreen colonnes.
- Capto Le Core 700 est composé d'un noyau activé par un ligand et d'une enveloppe inactive.
- La couche inactive exclut les grosses molécules (coupées). ∼ M 700000 [700 kDa]) de pénétrer dans le noyau à travers les pores de la coquille.
- Ces molécules plus grosses sont prélevées par écoulement à travers la colonne tandis que les impuretés plus petites se lient aux ligands internalisés.
- Le cœur de chaque microbille est fonctionnalisé par des ligands qui sont à la fois hydrophobes et chargés positivement, ce qui entraîne une liaison multimodale hautement efficace de divers contaminants assez petits pour entrer dans le cœur.
- Les ligands multimodaux assurent une liaison forte avec la plupart des impuretés sur une vaste gamme de pH et grande plage de concentrations en sels.
- Les impuretés liées sont éliminées des billes par des procédures de nettoyage en circuit fermé (CIP) utilisant du NaOH et, dans la plupart des cas, un solvant.
Spécification
Spécification
| Tampon | NaOH 1 M, chlorhydrate de guanidine 6 M, isopropanol 30 %, éthanol 70 % |
| Type de produit | Milieu de chromatographie Capto Core 700 |
| Quantité | 100 ml |
| Débit | lt; 500°cm/h |
| Type de ligand | Octylamine |
| Plage de pH | 2 à 14 |
| Granulométrie | 90 mu;m |
| Type de support | Agarose hautement réticulée |
| Contenu et stockage | 4° jusqu'à 30 °C |
| À utiliser avec (application) | Purification et polissage intermédiaires des virus et autres biomolécules de grande taille |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Capto Core 700, 100 ml
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.